Learn More
Brady™ Etichette IDXPERT™ e LABXPERT™
Codice prodotto. 11841633
Click to view available options
Colore:
Black, White
White, Blue
White, Red
Quantità:
1 Roll
350/Pk.
Altezza (sistema metrico):
1.2 cm
2.2 cm
3.8 cm
Materiale:
Polyester
Vinyl
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 11841633
Marca: Brady™ 142325
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Tested to stand up to toughest, most extreme conditions
  • Won't fall off, crack or peel
  • Preserve the integrity of your most important specimens indefinitely
  • Designed to withstand extreme temperatures and hold up in harsh chemicals such as, Xylene, Ethanol, DMSO and IPA
  • Can be used with frozen surfaces including glass and polypropylene
  • Suitable in autoclave, freezer, hot water baths (100°C), liquid nitrogen environments
  • Compatible with LABXPERT/IDXPERT printer
  • Black on white/translucent
  • Matte finish with smooth surface
  • Low-profile materials will not get stuck in centrifuge or other equipment
Order Info
Da utilizzare con stampanti Brady LABXPERT e IDXPERT
Specifica
Certificazione/Conformità UL, RoHS 2002/95/EC
Descrizione IDXPERT Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White, Blue
Finitura Gloss
Materiale Vinyl
Product Type Label
Da utilizzare con (applicazione) General and industrial identification, General ID, inside of panel component marking, Laboratory identification, Voice/Data identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) iDXPERT™, LabXpert™ Printer
Brillantezza 50 Gardner Units
Etichette per riga 1
Quantità 1 Roll
Temperature Range (Metric) -40°C to +82°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Lunghezza (sistema metrico) 9.14 m
Larghezza (sistema imperiale) 19 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.70 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 1.2 cm