Learn More
Brady™ Cartuccia per etichettatrice: In nylon, rotonda
Click to view available options
Colore:
Bianco
Black
Orange
Red
Yellow
Diametro (sistema imperiale):
0.375 in.
Diam. 0.375 poll.
0.5 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Descrizione
Label Maker Cartridge: Round Nylon Cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
- Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
- Recommended for indoor use
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
- All-in-one cartridge includes label supply and R4300 Series ribbon
Specifica
Specifica
| Colore | Yellow |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
| Materiale | Tela di nylon |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.0065 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.165 mm |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.375 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 0.95 cm |
| Tipo di adesivo | Permanent |
| Sterilità | Non-sterile |
| Descrizione | BMP51/53 Labelmaker Labels |
| Vedi altri risultati |