Learn More
Brady™ Cartuccia per etichettatrice: In nylon, rotonda
Click to view available options
Colore:
Bianco
Black
Orange
Red
Yellow
Diametro (sistema imperiale):
0.375 in.
Diam. 0.375 poll.
0.5 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Descrizione
Label Maker Cartridge: Round Nylon Cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
- In tessuto di nylon con rivestimento in poliammide bianco opaco e adesivo acrilico permanente per la stampa a trasferimento termico
- Consigliato per l'uso in interni
- Conformità RoHS in base alla modifica MCV 2005/618/CE della direttiva RoHS 2002/95/CE, certificazione UL, approvazione CSA
- La cartuccia completa serie R4300 comprende nastro ed etichette
Specifica
Specifica
| Colore | Bianco |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
| Materiale | Tela di nylon |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.0065 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.165 mm |
| Diametro (sistema imperiale) | Diam. 0.375 poll. |
| Diametro (sistema metrico) | 0.95 cm |
| Tipo di adesivo | Acrilico |
| Sterilità | Non sterile |
| Descrizione | BMP51/53 Labelmaker Labels |
| Vedi altri risultati |