Learn More
Brady™ Label Maker Cartridge: Polyester, StainerBondz™
Codice prodotto. 15490945
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
0.3 in.
0.75 in.
0.9 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15490945
Marca: Brady™ M194481
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Label Maker Cartridge: StainerBondz™ Super Chemical Resistant Polyester (B-481) is designed for use in the slide staining process and other laboratory ID which requires superior chemical resistance.
  • StainerBondz™ B-481 matte white polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable with B30 series printers from Brady™
  • B-481 performs well in the commonly used H & E (hematoxilin and eosin) slide staining process
  • Excellent resistance to a wide variety of chemicals, oils and water
  • All-in-one cartridge includes label supply and R6400 Series ribbon
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS, ASTM D
Tipo di adesivo Permanent
Colore White
Finitura Matte White
Materiale Polyester
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Slide staining process and other laboratory identification which requires superior chemical resistance
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51 Label Printer
Quantità 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -112 to 266°F
Temperature Range (Metric) -80 to -3°C
Forza di trazione 40 lb./in.
Spessore (sistema imperiale) 0.0033 in.
Dimensions (LxW) 0.75 x 0.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.86 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) 19.05 mm