Learn More
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-427) for BMP51, BMP53, BMP41 Printers
Click to view available options
Colore:
Black, White, Clear
Black, Yellow
Dimensioni (sistema metrico):
12.7 x 19.050 mm
12.7 x 25.4 mm
12.7 x 31.75 mm
12.7 x 38.1 mm
19.050 x 25.4 mm
19.050 x 38.1 mm
25.4 x 101.6 mm
25.4 x 19.050 mm
25.4 x 25.4 mm
25.4 x 31.750 mm
25.4 x 38.1 mm
25.4 x 63.5 mm
Dimensioni (sistema imperiale):
0.5 x 0.75 in.
0.5 x 1 in.
0.5 x 1.25 in.
0.5 x 1.5 in.
0.75 x 1 in.
0.75 x 1.5 in.
1 x 0.75 in.
1 x 1 in.
1 x 1.25 in.
1 x 1.5 in.
1 x 2.5 in.
1 x 4 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Descrizione
- Feature printable zone in white or yellow
- Transparent, non printable area wraps around wires and cables for laminating printed texts
- Offers resistance to abrasion, handling, solvents, water, oil and dirt
- Available in various sizes
Specifications
Specifications
| Colore | Black, White, Clear |
| Materiale | Self-laminating Vinyl (B-427) |
| Product Type | Label Maker Cartridge |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP™51,BMP™53,BMP™41 Printers |
| Quantità | 1 Ea. (110 labels) |
| Dimensioni (sistema imperiale) | 1 x 2.5 in. |
| Dimensioni (sistema metrico) | 25.4 x 63.5 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 25.4 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.5 in. |
| Show More |