Learn More
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-427) for BMP51, BMP53, BMP41 Printers
Codice prodotto. 15193329
Click to view available options
Colore:
Black, White, Clear
Black, Yellow
Dimensioni (sistema metrico):
12.7 x 19.050 mm
12.7 x 25.4 mm
12.7 x 31.75 mm
12.7 x 38.1 mm
19.050 x 25.4 mm
19.050 x 38.1 mm
25.4 x 101.6 mm
25.4 x 19.050 mm
25.4 x 25.4 mm
25.4 x 31.750 mm
25.4 x 38.1 mm
25.4 x 63.5 mm
Dimensioni (sistema imperiale):
0.5 x 0.75 in.
0.5 x 1 in.
0.5 x 1.25 in.
0.5 x 1.5 in.
0.75 x 1 in.
0.75 x 1.5 in.
1 x 0.75 in.
1 x 1 in.
1 x 1.25 in.
1 x 1.5 in.
1 x 2.5 in.
1 x 4 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Codice prodotto. 15193329
Marca: Brady™ 131571
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed to adhere to highly curved surfaces, wires and cables
  • Feature printable zone in white or yellow
  • Transparent, non printable area wraps around wires and cables for laminating printed texts
  • Offers resistance to abrasion, handling, solvents, water, oil and dirt
  • Available in various sizes
Specifica
Colore Black, White, Clear
Materiale Self-laminating Vinyl (B-427)
Product Type Label Maker Cartridge
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™51,BMP™53,BMP™41 Printers
Quantità 1 Ea. (200 labels)
Dimensioni (sistema imperiale) 1 x 1.25 in.
Dimensioni (sistema metrico) 25.4 x 31.750 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Altezza (sistema metrico) 31.750 mm