Learn More
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-595) for BMP51, BMP53, BMP41 Printers
Codice prodotto. 15103359
Click to view available options
Colore:
Black, Orange
Black, White
Black, Yellow
Red, White
White, Black
White, Blue
White, Green
White, Red
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 15103359
Marca: Brady™ 131583
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Indoor/Outdoor grade vinyl conforms well to smooth or rough surfaces
  • Durable and low-shrink with aggressive adhesive
  • Used on surfaces such as pipes, walls, doors, panels, shelving, bins and equipment
  • Offers resistance to oils, detergents, dirt, grime and many solvents
Specifica
Colore Black, Yellow
Materiale Vinyl (B-595)
Product Type Label Maker Cartridge
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™51,BMP™53,BMP™41 Printers
Quantità 1 Ea.
Dimensioni (sistema imperiale) 25 ft. x 1 in.
Dimensioni (sistema metrico) 7.62 m x 25.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 25 ft.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema metrico) 7.62 m