Learn More
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-595) for BMP51, BMP53, BMP41 Printers
Click to view available options
Colore:
Black, Orange
Black, White
Black, Yellow
Red, White
White, Black
White, Blue
White, Green
White, Red
Dimensione della confezione:
1 BX
Descrizione
- Durable and low-shrink with aggressive adhesive
- Used on surfaces such as pipes, walls, doors, panels, shelving, bins and equipment
- Offers resistance to oils, detergents, dirt, grime and many solvents
Specifica
Specifica
| Colore | White, Blue |
| Materiale | Vinyl (B-595) |
| Product Type | Label Maker Cartridge |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP™51,BMP™53,BMP™41 Printers |
| Quantità | 1 Ea. |
| Dimensioni (sistema imperiale) | 25 ft. x 1 in. |
| Dimensioni (sistema metrico) | 7.62 m x 25.4 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 25 ft. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 25.4 mm |
| Vedi altri risultati |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu