Learn More
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-595) for BMP51, BMP53, BMP41 Printers
Click to view available options
Colore:
Black, Orange
Black, White
Black, Yellow
Red, White
White, Black
White, Blue
White, Green
White, Red
Dimensione della confezione:
1 BX
Descrizione
- Durable and low-shrink with aggressive adhesive
- Used on surfaces such as pipes, walls, doors, panels, shelving, bins and equipment
- Offers resistance to oils, detergents, dirt, grime and many solvents
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | BS5609:1986 Section 2 and section 3 |
| Descrizione | BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Tape |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Colore | Black, Orange |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Vinyl (B-595) |
| Product Type | Label Maker Cartridge |
| Da utilizzare con (applicazione) | Freezer |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP™51,BMP™53,BMP™41 Printers |
| Etichette per riga | 1 |
| Vedi altri risultati |