Learn More
Brady™ LabelMark™ 5 Labeling Software and Labels
Codice prodotto. p-2815668
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
1in.
1.5 in.
2 in.
4 in.
Altezza (sistema imperiale):
0.75 in.
1 in.
1.5 in.
Quantità:
100/Roll
250/Pk.
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Codice prodotto. 11579013
Marca: Brady™ 018603
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Common barcode symbologies and the ability to import graphics.
Ideal for identification applications in the telecommunication and electrical markets
  • Line mode provides fixed spacing for quick and easy label design
  • Wire-marking mode repeats legend down the length of the label for wire marking applications
  • Command Multiplier repeats commands for tasks such as copying, insertion, or deletion
  • Serialization feature allows simplified serializations with prefix and suffix or advanced complex serialization with custom strings
  • Flip Flop allows user to transpose text on a label from right to left and top to bottom
  • Easy to import data formats other than ASCII
  • System Requirements
    • Windows™ XP™ or higher
    • LabelMark Add-In applications support only 32 bit versions of Microsoft Office.
    • 1 GHz processor
    • 512MB of RAM
    • 500MB of available hard drive space
    • DVD-ROM drive
    Labels
    • Ultra Aggressive
    • White Polyester
    Specifica
    Certificazione/Conformità UL, RoHS 2002/95/EC
    Descrizione TLS 2200/TLS PC Link Labels
    Tipo di adesivo Rubber, Permanent
    Colore White
    Finitura Gloss
    Formato Label
    Materiale Polyester
    Product Type Labelmark™ V3 Bar Code Label
    Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Panel ID, Rating plates, Voice or data ID
    Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
    Include Common barcode symbologies and the ability to import graphics
    Etichette per riga 1
    Quantità 250/Pk.
    Forma Square
    Temperature Range (Metric) -40°C to +120°C
    Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
    Ripetizione verticale (sistema metrico) 28.57 mm
    Larghezza (sistema imperiale) 1in.
    Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
    Altezza (sistema imperiale) 1 in.
    Altezza (sistema metrico) 2.54 cm