Learn More
Brady™ LABXPERT™ High-Performance Lab Polyester Labels
Codice prodotto. 10512213
Click to view available options
Quantità:
1 Roll
100/Roll
150/Pk.
175/Pk.
225/Pk.
450/Pk.
Altezza (sistema metrico):
0.47 cm
0.95 cm
1.27 cm
12.70 mm
1.52 cm
2.54 cm
3.17 cm
66.67 mm
9.52 cm
Product Type:
Long Tail Label
Short Tail Label
Surface Mount Label
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 10512213
Marca: Brady™ 060943
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
LABXPERT™ High-Performance Lab Polyester Labels are made of self-laminating polyester (B-461), a clear film with a matte white printable zone ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
  • Self-Laminating Polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
  • All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Specifica
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore Black, White, Translucent
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Polyester
Product Type Long Tail Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Cryo vial, Laboratory identification, Tube, Vial
Da utilizzare con (apparecchiatura) LabXpert™ Printer
Etichette per riga 1
Quantità 150/Pk.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320 to 250°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +121°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0019 in.
Spessore (sistema metrico) 0.048 mm
Dimensions (LxW) 2.625 x 1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.6 in.
Altezza (sistema metrico) 66.67 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 25.40 mm