Learn More
Brady™ LABXPERT™ High-Performance Lab Polyester Labels
Click to view available options
Quantità:
1 Roll
100/Roll
150/Pk.
175/Pk.
225/Pk.
450/Pk.
Altezza (sistema metrico):
0.47 cm
0.95 cm
1.27 cm
12.70 mm
1.52 cm
2.54 cm
3.17 cm
66.67 mm
9.52 cm
Product Type:
Long Tail Label
Short Tail Label
Surface Mount Label
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Descrizione
- Self-Laminating Polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
- Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
- All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
| Colore | Black, White, Translucent |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Label |
| Materiale | Polyester |
| Product Type | Long Tail Label |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, Laboratory identification, Tube, Vial |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | LabXpert™ Printer |
| Etichette per riga | 1 |
| Vedi altri risultati |