Learn More
Brady™ Etichette per stampante in nylon LABXPERT™ e IDXPERT™: Forma rettangolare
Codice prodotto. 10327752
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
9.53 mm
12.70 mm
Larghezza (sistema metrico):
25.40 mm
Forma:
Rettangolare
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 10327752
Marca: Brady™ 060950
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Utili per operazioni di etichettatura generiche. Le etichette per stampante in nylon Brady™ LABXPERT™ e IDXPERT™ sono compatibili con stampanti LABXPERT™ e IDXPERT™.
  • Nylon cloth labels
  • Matte finish
  • Permanent acrylic adhesive
Specifica
Certificazione/Conformità UL
Descrizione Rivestimento a polvere, liscio, testurizzato/ruvido
Tipo di adesivo Resina acrilica permanente, Permanent
Colore Nero su bianco, White
Finitura Opaco
Formato Cartuccia, etichetta
Materiale Tela di nylon
Product Type Etichetta stampabile
Da utilizzare con (applicazione) Provetta per centrifuga, provetta Eppendorf, identificazione in laboratorio, provetta, fiala, tappo di fiala
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stampante iDXPERT™, LabXpert™
Etichette per riga 1
N. per confezione 300 Labels
Quantità 300 rullo/i
Forma Rettangolare
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Spessore (sistema metrico) 0.165 mm
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza (sistema metrico) 9.53 mm
Diametro (sistema metrico) 0.95 cm