Learn More
Brady™ Etichette per vetrini in poliestere LABXPERT™
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
6.35 mm
Larghezza (sistema metrico):
4.82 cm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Descrizione
- Withstand temperatures from -80°C to +121°C (-112°F to +250°F)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | AGA, UL, UL969, CSA, C22.2 No.0.15-95, RoHS, 2005/618/EC MCV, 2002/95/EC |
| Descrizione | Montaggio a superficie |
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
| Colore | Black, White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Label |
| Materiale | Polyester |
| Product Type | Label |
| Da utilizzare con (applicazione) | Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates, Slide label |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | iDXPERT™, LabXpert™ Printer |
| Vedi altri risultati |