Learn More
Brady™ Etichette per vetrini in poliestere LABXPERT™
Codice prodotto. p-3006902
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
6.35 mm
Larghezza (sistema metrico):
4.82 cm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 10123092
Marca: Brady™ 060952
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Le etichette sono ideali per applicazioni da laboratorio e sanitarie. Etichette per vetrini in poliestere Brady™ LABXPERT™ ideali per l'uso con stampanti LABXPERT™ e IDXPERT™.
  • Withstand temperatures from -80°C to +121°C (-112°F to +250°F)
  • Material offers permanent adhesion, outstanding chemical resistance, and write-on capabilities
  • Resist xylene, toluene, DMSO, and ethanol
  • Specifica
    Certificazione/Conformità AGA, UL, UL969, CSA, C22.2 No.0.15-95, RoHS, 2005/618/EC MCV, 2002/95/EC
    Descrizione Montaggio a superficie
    Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
    Colore Black, White
    Finitura Opaco
    Formato Label
    Materiale Polyester
    Product Type Label
    Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates, Slide label
    Da utilizzare con (apparecchiatura) iDXPERT™, LabXpert™ Printer
    Etichette per riga 1
    Quantità 200/Pk.
    Forma Rectangle
    Temperature Range (Metric) °°
    Spessore (sistema metrico) 0.091 mm
    Larghezza (sistema imperiale) 1.9 in.
    Larghezza (sistema metrico) 4.82 cm
    Altezza (sistema imperiale) 0.25 in.
    Altezza (sistema metrico) 6.35 mm
    Altezza area stampabile (sistema metrico) 6.35 mm