Learn More
Brady™ LABXPERT™ Printer Freezerbondz Labels
Click to view available options
Colore:
Nero su arancione, Orange
Nero su giallo, Yellow
Nero su rosso, Red
Altezza (sistema imperiale):
0.3 in.
0.5 in.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
Descrizione
- Made of Freezerbondz polyester or nylon cloth
- Can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
- Ideal for autoclave, freezer, hot water baths (100°C), liquid nitrogen
- For use with centrifuge tube, cryo vial, eppendorf tube, laboratory identification
- Moisture resistance
- Smooth surface with matte finish
- Compatible with LABXPERT printer
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | UL, RoHS 2002/95/CE |
| Descrizione | Montaggio a superficie |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Colore | Nero su rosso, Red |
| Finitura | Opaco |
| Materiale | Tela di nylon |
| Da utilizzare con (applicazione) | Identificazione generale e industriale, identificazione in laboratorio, fiale, tappi di fiale |
| Etichette per riga | 1 |
| Quantità | 300/Pk. |
| Forma | Round |
| Vedi altri risultati |