Learn More
Brady™ Etichette per stampante LABXPERT™
Codice prodotto. 10522213
Click to view available options
Quantità:
150 rullo/i
175/Pk.
Altezza (sistema metrico):
1.52 cm
5.58 cm
5.71 cm
Materiale:
Freezerbondz I Polyester
Poliestere
Self-laminating Polyester
Larghezza (sistema imperiale):
1.5 in.
2.62 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
1 ROLL
Codice prodotto. 10522213
Marca: Brady™ 060939
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Etichette da laboratorio speciali ideate per queste specifiche etichettatrici
  • Printable, self-laminating high-performance laboratory identification for LABXPERT printer.
  • Polyester label withstands temps -196° to +121°C
Ultrathin construction prevents jamming in racks & centrifuge
Specifica
Descrizione Montaggio a superficie
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore Black, White, Translucent
Finitura Opaco
Formato Cartridge (Label)
Materiale Self-laminating Polyester
Product Type Laboratory Label
Da utilizzare con (applicazione) Cryo vial, Laboratory identification, Tube, Vial
Da utilizzare con (apparecchiatura) LabXpert™ Printer
Etichette per riga 1
Quantità 175/Pk.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320.8 to 249.8°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +121°C
Spessore (sistema metrico) 0.048 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 38.10 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.2 in.
Altezza (sistema metrico) 5.71 cm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 31.75 mm