Learn More
Brady™ Nylon Cloth Laboratory Labels
Codice prodotto. 15706879
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
1in.
2 in.
Altezza (sistema imperiale):
0.25 in.
0.3 in.
Altezza (sistema metrico):
6 mm
9 mm
Dimensione della confezione:
1 BX
pezzi 1500
Codice prodotto. 15706879
Marca: Brady™ 143049
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nylon Cloth Laboratory Labels (B-499) wrap-around labels are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • Service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C)
Specifications
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità RoHS
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Display Consignment
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Nylon Cloth
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Laboratory Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Wiremarking and general labeling applications
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP™ 33
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 1500 Labels/Box
Quantità 1500/Pk.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 193°F
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Forza di trazione 80 lb./in.
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.166 mm
Dimensions (LxW) 0.25 x 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 55.88 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Altezza (sistema metrico) 6 mm
Alternate Part Number B33-151-499