Learn More
Brady™ Self-Laminating Label
Codice prodotto. p-190632
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
1in.
1.5 in.
Altezza (sistema imperiale):
1 in.
6 in.
Altezza (sistema metrico):
2.54 cm
15.24 cm
Quantità:
250/Pk.
50/Pk.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
Codice prodotto. 11568913
Marca: Brady™ 018436
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for labeling, data-communication wires and cables
  • White vinyl wire marking labels
  • For AWG (Approximate Wire Gauge) 10 to 12
  • Label size: 1 x 1 in. (2.5 x 2.5cm)
  • Write-on height of 0.38 in. (0.95cm)
  • Rolls of 250 labels
  • For use with TLS2200 and TLS PC Link thermal transfer printers
  • Easy-to-load, industrial-strength labels and tapes are available in a wide variety of materials, sizes, and colors to meet surface, color, and regulatory requirements
  • For smooth surfaces such as uncoated metal, plastic, and glass, use “permanent” tapes
  • Use “Ultra-Aggressive” tapes on highly textured and/or low-surface energy surfaces such as powder coated, plastic ABS, and polypropylene
  • Material choices include glossy or clear polyester, metallized polyester with a silver finish, colored vinyl, and heat-shrinking polyolefin
To place an order, for technical information, or to inquire about the availability of a tape not listed here, call a Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733.
Specifica
Certificazione/Conformità UL
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White, Translucent
Finitura Opaco
Materiale Vinyl
Product Type Self-laminating Label
Da utilizzare con (applicazione) Communications cables, Panel identification, Voice/data identification, Wire and cable marking
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Quantità 50/Pk.
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Altezza (sistema imperiale) 6 in.
Altezza (sistema metrico) 15.24 cm