Learn More
Brady™ Self-Laminating Polyester (B-461) LABXPERT™ Label
Codice prodotto. 10091982
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1 x 1.75 in.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 10091982
Marca: Brady™ 060937
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Printable label for Cryo Vial, Laboratory Identification, Tube
  • Smooth surface label made of Self-Laminating Polyester
  • Ultra-thin construction prevents jamming in racks and centrifuge
  • Moisture resistant label with cold-weather performance
  • Abrasion and smudge resistant feature
  • Low profile label withstands extremely low temperature (-196° to +121°C)
  • Matte finish and black on white/translucent color
  • Environment: Autoclave, Freezer, Hot Water Baths (100°C), Liquid Nitrogen
  • Printer compatibility: LABXPERT
Intended use of product is out of scope of the RoHS Directive
Specifica
Descrizione LABXPERT & IDXPERT Labels
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento Smooth
Colore Black, White, Translucent
Finitura Opaco
Materiale Self-laminating Polyester
Da utilizzare con (applicazione) Cryo Vial, Laboratory identification, Tube
Da utilizzare con (apparecchiatura) LabXpert™ Printer
Etichette per riga 1
Quantità 225/Pk.
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema imperiale) 1 x 1 in.
Dimensioni (sistema metrico) 25.4W x 25.4 mm H
Temperature Range (Metric) -196 °C to 110 °C
Spessore (sistema metrico) 0.048 mm
Dimensions (LxW) 1 x 1.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza (sistema metrico) 44.45 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 25.40 mm