Learn More
Brady™ Self-laminating Polyester Laboratory Labels
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13543330
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0.5 in.
0.6 in.
2.6 in.
Altezza (sistema imperiale):
1 in.
1.6 in.
2.1 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema imperiale) Altezza (sistema imperiale) unitSize
13543330 0.6 in. 1.6 in. 1 BX
13553330 2.6 in. 1 in. 1 BX
15149452 0.5 in. 2.1 in. 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13543330 Fornitore Brady™ N. del fornitore 143014
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Self-laminating Polyester Laboratory Labels (B-461) is a clear film with a matte white printable zone ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
  • Self-Laminating Polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
  • Service temperature of -320 to 230° F (-196 to 110° C)
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White, Clear
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Product Type Laboratory Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP™ 33
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 17.78 mm
Etichette per riga 3
Quantità 1500/Pk.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -321°F to 230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0019 in.
Spessore (sistema metrico) 0.048 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 46.99 mm
Dimensions (LxW) 0.6 x 1.625 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 1.6 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 41.28 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 55.88 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.6 in.
Altezza (sistema metrico) 4.06 cm
Alternate Part Number B33-133-461