Learn More
Brady™ Self-laminating Polyester Laboratory Labels
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15149452
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0.5 in.
0.6 in.
2.6 in.
Altezza (sistema imperiale):
1 in.
1.6 in.
2.1 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 15149452
Marca: Brady™ 143012
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Self-laminating Polyester Laboratory Labels (B-461) is a clear film with a matte white printable zone ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
  • Self-Laminating Polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
  • Service temperature of -320 to 230° F (-196 to 110° C)
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS
Descrizione Self-laminating Polyester Labels for the BBP33 Printer
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White, Clear
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Product Type Laboratory Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP™ 33
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 15.24 mm
Etichette per riga 3
Quantità 1500/Pk.
Forma Rectangle
Tipo di software LabelMark, MarkWare
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -321°F to 230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0019 in.
Spessore (sistema metrico) 0.048 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 61.60 mm
Dimensions (LxW) 0.5 x 2.2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 2.1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 55.88 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 12.70 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.1 in.
Altezza (sistema metrico) 5.3 cm
Alternate Part Number B33-127-461