Learn More
Brady™ Self-laminating Polyester Laboratory Labels
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4569866
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0.5 in.
0.6 in.
2.6 in.
Altezza (sistema imperiale):
1 in.
1.6 in.
2.1 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 13553330
Marca: Brady™ 143013
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Self-laminating Polyester Laboratory Labels (B-461) is a clear film with a matte white printable zone ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
  • Self-Laminating Polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
  • Service temperature of -320 to 230° F (-196 to 110° C)
Specifica
Descrizione Self-laminating Polyester Labels for the BBP33 Printer
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White, Transparent
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Product Type Laboratory Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP™ 33 Label Printer
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 27.94 mm
Etichette per riga 2
Quantità 1500/Pk.
Forma Rectangle
Tipo di software LabelMark, MarkWare
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -321°F to 230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0019 in.
Spessore (sistema metrico) 0.048 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 73.03 mm
Dimensions (LxW) 1 x 2.625 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 2.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 66.68 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.54 cm
Alternate Part Number B33-276-461