Learn More
Brady™ Signs: Emergency Stairs
Codice prodotto. 11791705
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11791705
Marca: Brady™ 104496
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
EMERGENCY STAIRS ToughStripe™ Floor Signs feature a highly visible, glossy appearance for communicating important safety messages and anti-skid sections to help prevent slips, trips and falls.
  • ToughStripe™ Floor Signs communicate important safety and warning messages to your employees in areas with foot traffic
  • Durable ToughStripe™ Anti-Skid Polyester (B-534) includes a rigid, clear overlaminate and is selectively covered by anti-skid tread
  • Highly visible, glossy material resists harsh chemicals and is easy to apply and remove
  • Floor signs alert workers of potential hazards, direct traffic, and enforce protective equipment requirements.
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22, ASTM ANSI F1679
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Rubber-based
Descrizione ToughStripe - Pre-printed Floor Signs
Diametro (sistema imperiale) 17 in.
Diametro (sistema metrico) 431.80 mm
Da utilizzare con (applicazione) To alert workers of potential dangers
Temperatura max (sistema imperiale) 130°F
Min. Temperature (English) 0°F
Spessore 3 mil
Temperature Range (Metric) -18°C to 54°C
Forma Round
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 0°F to 130 °F
Lingue English
Testo visualizzato Emergency Stairs
Product Type Floor Sign
Colore Black on White