Learn More
Brady™ Thermal Transfer Bottle Labels
Codice prodotto. 11819644
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
1in.
2 in.
Altezza (sistema imperiale):
0.25 in.
0.5 in.
1 in.
3.75 in.
Materiale:
Polyester
Vinyl
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 11819644
Marca: Brady™ 030113
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Available in self-laminating vinyl or tamper-resistant material that is ideal for wire and cable identification.
  • High performance white matte vinyl with permanent adhesive (B-351) is ideal for applications that require resistance to product tampering, use caution when removing from liner as material is fragile.
  • Paper labels (B-402) feature a permanent acrylic adhesive, ideal for labeling applications requiring a low cost label material.
  • Provided in a self-laminated format (B-427) with a white printable zone and translucent overlaminating area to protect text, permanent acrylic adhesive has outstanding water and oil resistance.
Specifica
Certificazione/Conformità UL/ B-427, RoHS 2005/618/EC, MCV RoHS 2002/95/EC
Descrizione Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White, Translucent
Display Consignment
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Thermal Transfer Printer Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Communications cables, Laboratory identification, Panel identification, Voice/data identification, Wire and cable marking
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 27.31 mm
Etichette per riga 3
Min. Operating Temperature (Metric) -70°C
Modello THT-10-427-3
N. per confezione 3000 Label(s) / Roll
Quantità 3000/Pk.
Forma Rectangle
Size 25.40 mm (W) x 95.25 mm (H)
Dimensioni pannello (sistema imperiale) 3.75 in H x 1 in W
Dimensioni pannello (sistema metrico) 95.25 mm H x 25.40 mm W
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 101.6 mm
Dimensions (LxW) 3.75 x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 3.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.75 in.
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 95.25 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 25.40 mm
Alternate Part Number THT-10-427-3