Learn More
Brady™ Thermal Transfer Conical Vial Labels
Codice prodotto. 11841012
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
1in.
3.5 in.
Altezza (sistema imperiale):
1.5 in.
5.25 in.
Quantità:
2000/Pk.
3000/Pk.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 11841012
Marca: Brady™ 062371
Thermal Transfer Conical Vial Labels are made of self-laminating polyester (B-461), a clear film with a matte white printable zone ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
  • Self-laminating polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
  • Service temperature of -320 to 230° F (-196 to 110° C)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità RoHS 2002/95/EC
Descrizione Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White, Translucent
Display Consignment
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Thermal Transfer Printer Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Bottles, Conical tube, deep well plate, Laboratory identification, Petri dish
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 27.94 mm
Etichette per riga 2
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
Modello THT-139-461-2
N. per confezione 2000 Label(s) / Roll
Quantità 2000/Pk.
Forma Rectangle
Size 133.35 mm (W) x 25.40 mm (H)
Dimensioni pannello (sistema imperiale) 1 in H x 5.25 in W
Dimensioni pannello (sistema metrico) 25.40 mm H x 133.35 mm W
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -321°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0019 in.
Spessore (sistema metrico) 0.048 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 136.52 mm
Dimensions (LxW) 5.25 x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 5.25 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 38.10 mm
Altezza (sistema imperiale) 5.25 in.
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 133.35 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 38.10 mm
Alternate Part Number THT-139-461-2