Learn More
Brady™ Etichette per scopo generico a trasferimento termico
Codice prodotto. 11870615
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
1.5 in.
2 in.
Altezza (sistema imperiale):
0.75 in.
1 in.
Altezza (sistema metrico):
25.4 mm
38.10 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 11870615
Marca: Brady™ 062368
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermal Transfer General-Purpose Labels are nylon cloth (B-499) wrap-around labels that are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable.
  • Recommended for indoor use.
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted.
  • Service temperature of -40°F to +193°F (-40°C to +90°C).
  • Labels are designed to fit 1.8 mL to 10 mL test tubes.
  • A ribbon is required to print this material.
  • Use Part Number IP-R4306 for the BradyPrinter i5100 or BRADY IP™ Series Label Printer; use R4306 for a different printer.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità UL, UL969, CSA, C22.2 No.0.15-95, DIN VDE 0472 Parte 815, RoHS, Pass 2002/95/CE
Descrizione Montaggio a superficie
Tipo di adesivo Acrilico permanente, Permanent
Colore Bianco
Finitura Opaco
Formato Label (Rif.)
Materiale Tela di nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichetta a trasferimento termico
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Bottiglie, provetta conica, piastra Deep-Well, identificazione in laboratorio, piastra Petri
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, stampanti a trasferimento termico
Include Roll of 3000 Labels
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Modello THT-136-499-3
N. per confezione 3000 Label(s) / Roll
Quantità 3000 rullo/i
Forma Rectangle
Size 38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
Dimensioni pannello (sistema imperiale) 0.75 in H x 1.5 in W
Dimensioni pannello (sistema metrico) 19.05 mm H x 38.10 mm W
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.165 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 22.23 mm
Dimensions (LxW) 0.75 x 1.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 38.10 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) 38.10 mm
Alternate Part Number THT-136-499-3