Learn More
Brady™ Etichette in nylon stampabili a trasferimento termico
Codice prodotto. 10180213
Click to view available options
Size:
0.25 x 2 in. (L x W)
0.375 x 1 in. (L x W)
0.375 x 1 x 0.375 in. (L x W x dia.)
0.5 in. (dia.)
0.5 x 0.9 in. (L x W)
0.75 x 1.5 in. (L x W)
2 x 1 in. (L x W)
Quantità:
1500 Pk.
3000 rullo/i
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
pezzi 1500
Codice prodotto. 10180213
Marca: Brady™ 019260
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Elevata adesione per l'uso in autoclave, congelatore o azoto liquido
  • Etichette bianche opache adatte per l'identificazione in laboratorio e per l'etichettatura di fiale
  • Profilo basso
  • Consigliato per l'impiego con i nastri per stampante a trasferimento termico Brady serie 4900; compatibile con Brady a colori serie 6200, 6000, 4300, 4500
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità UL, CSA C22.2 N. .0.15-95, RoHS 2002/95/EC, DIN VDE 0472 parte 815
Descrizione Thermal Transfer Printer Labels
Tipo di adesivo Resina acrilica permanente, Permanent
Colore Bianco
Finitura Opaco
Formato Etichetta
Materiale Tela di nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Per identificazione in laboratorio, tappo di fiala
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, stampanti a trasferimento termico
Include Roll of 3000 Labels
Etichette per riga 1
Durata della vita 2 anno/i
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Quantità 3000 rullo/i
Forma Rectangle with Rounded Corners
Size 0.375 x 1 x 0.375 in. (L x W x dia.)
Dimensioni (sistema imperiale) 1 x 0.375 in.
Dimensioni (sistema metrico) 2.5 x 0.95 cm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Forza di trazione 80 lb./in.
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.166 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 12.70 mm
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.37 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Larghezza (sistema imperiale) nastro 1 in.
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 42.55 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.37 in.
Altezza (sistema metrico) 9.53 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.375 in.
Diametro (sistema metrico) 2.54 cm
Alternate Part Number THT-163-499-3