Learn More
Brady™ Etichette in nylon stampabili a trasferimento termico
Codice prodotto. 15132243
Click to view available options
Size:
0.25 x 2 in. (L x W)
0.375 x 1 in. (L x W)
0.375 x 1 x 0.375 in. (L x W x dia.)
0.5 in. (dia.)
0.5 x 0.9 in. (L x W)
0.75 x 1.5 in. (L x W)
2 x 1 in. (L x W)
Quantità:
1500 Pk.
3000 rullo/i
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
pezzi 1500
Codice prodotto. 15132243
Marca: Brady™ 116370
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Elevata adesione per l'uso in autoclave, congelatore o azoto liquido
  • White, matte finished labels suitable for use in laboratory identifications and vial labeling.
  • Low profile.
  • Recommended for use with Brady thermal transfer printer ribbon series 4900.
  • Compatible with color Brady series 6200, 6000, 4300, and 4500.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità UL, CSA C22.2 No.0.15-95, RoHS 2002/95/EC, DIN VDE 0472 part 815
Descrizione Thermal Transfer Printer Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Nylon Cloth
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) For wiremarking and general labeling applications
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers
Include Roll of 1500 Labels
Etichette per riga 1
Durata della vita 2 Years
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Quantità 1500 Pk.
Forma Rectangle with Rounded Corners
Size 2 x 1 in. (L x W)
Dimensioni (sistema imperiale) 1 x 2 in.
Dimensioni (sistema metrico) 2.5 x 5.1 cm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Forza di trazione 80 lb./in.
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.166 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 28.58 mm
Dimensions (LxW) 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 50.80 mm
Larghezza (sistema imperiale) nastro 2 in.
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 53.34 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 25.40 mm
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 2.54 cm
Alternate Part Number THT-137-499-1.5-SC