Learn More
Brady™ Etichette in nylon stampabili a trasferimento termico
Codice prodotto. 15482143
Click to view available options
Size:
0.25 x 2 in. (L x W)
0.375 x 1 in. (L x W)
0.375 x 1 x 0.375 in. (L x W x dia.)
0.5 in. (dia.)
0.5 x 0.9 in. (L x W)
0.75 x 1.5 in. (L x W)
2 x 1 in. (L x W)
Quantità:
1500 Pk.
3000 rullo/i
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
pezzi 1500
Codice prodotto. 15482143
Marca: Brady™ 116379
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Elevata adesione per l'uso in autoclave, congelatore o azoto liquido
  • White, matte finished labels suitable for use in laboratory identifications and vial labeling.
  • Low profile.
  • Recommended for use with Brady thermal transfer printer ribbon series 4900.
  • Compatible with color Brady series 6200, 6000, 4300, and 4500.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità UL, CSA C22.2 No.0.15-95, RoHS 2002/95/EC, DIN VDE 0472 part 815
Descrizione Thermal Transfer Printer Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Nylon Cloth
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) For wiremarking and general labeling applications
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 27.94 mm
Include Roll of 1500 Labels
Etichette per riga 2
Durata della vita 2 Years
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Quantità 1500 Pk.
Forma Rectangle with Rounded Corners
Size 0.375 x 1 in. (L x W)
Dimensioni (sistema imperiale) 1 x 0.375 in.
Dimensioni (sistema metrico) 2.5 x 0.95 cm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Forza di trazione 80 lb./in.
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.166 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 12.07 mm
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.37 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Larghezza (sistema imperiale) nastro 1 in.
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 58.42 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.37 in.
Altezza (sistema metrico) 9.53 mm
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 2.54 cm
Alternate Part Number THT-152-499-1.5-SC