Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Vinyl Cloth Labels
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.477 x 2.54 cm (0.188 x 1 in.)
0.64 x 1.9 cm (0.25 x 0.75 in.)
1.9 x 1.9 cm (0.75 x 0.75 in.)
2.54 x 1.27 cm (1 x 0.5 in.)
2.54 x 5.08 cm (1 x 2 in.)
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Quantità:
10,000/Pk.
1500/Pk.
3000/Pk.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
pezzi 1500
pezzi 3000
Descrizione
- Available in multiple sizes
- Semi-gloss finish
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | UL, RoHS 2002/95/EC |
| Tipo di adesivo | Repositionable |
| Colore | White |
| Finitura | Semi-gloss |
| Formato | Label |
| Materiale | Vinyl Cloth |
| Product Type | Label |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | For barcoding, component ID, equipment ID, general purpose ID, wire and cable marking |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers |
| Vedi altri risultati |