Learn More
Brady™ Etichette a trasferimento termico per vetrini
Codice prodotto. 13069222
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0,75in.
0.9 in.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
Codice prodotto. 13069222
Marca: Brady™ 062372
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermal Transfer Slide Labels are made of high performance polyester (B-488) that withstands numerous solvents and variable temperatures when applied to various surfaces including Stainless Steel and Polypropylene.
  • Matte white polyester material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Ideal for general and bar code labeling on flat, smooth surfaces
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • Service temperature of -40 to 320° F (-40 to 160° C)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità AGA, CSA, UL
Descrizione Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Acrilico permanente, Permanent
Colore Bianco
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Poliestere
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Thermal Transfer Printer Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Tracciabilità cespiti, codici a barre, ID componenti, ID apparecchiature, ID identificazione generale, ID laboratori, targhette dati nominali, etichetta per vetrini, circuiti stampati con tecnologia THT
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, stampanti a trasferimento termico
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 25.40 mm
Etichette per riga 2
Min. Operating Temperature (Metric) 120°C
Modello THT-140-488-3
N. per confezione 3000 Label(s) / Roll
Quantità 3000/Pk.
Forma Rectangle
Size 19.05 mm (W) x 22.86 mm (H)
Dimensioni pannello (sistema imperiale) 0.9 in H x 0.75 in W
Dimensioni pannello (sistema metrico) 22.86 mm H x 19.05 mm W
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 248 °F
Temperature Range (Metric) 120 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.0036 in.
Spessore (sistema metrico) 0.091 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 22.23 mm
Dimensions (LxW) 0.9 x 0.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0,75in.
Larghezza (sistema metrico) 19.05 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Altezza (sistema metrico) 2.28 cm
Alternate Part Number THT-140-488-3