Learn More
Brady™ Etichette a trasferimento termico per fiale e provette da centrifuga o Eppendorf™
Codice prodotto. 11864145
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0.5 in.
0.9 in.
1in.
Altezza (sistema imperiale):
0.375 in.
0.5 in.
0.75 in.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
Codice prodotto. 11864145
Marca: Brady™ 030542
Thermal Transfer Vial, Centrifuge or Eppendorf Tube™ Labels are made of printable, nylon cloth and self-laminating polyester for thermal transfer printers.
  • Printable labels for thermal transfer printers.
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material (B-499) has a permanent acrylic adhesive with a service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C) and recommended for indoor use.
  • Self-Laminating Polyester (B-461) has a permanent acrylic adhesive , good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815), UL/Pass 2002/95/CE
Descrizione Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Acrilico permanente, Permanent
Colore Bianco
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Tela di nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Thermal Transfer Printer Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Identificazione in laboratorio, identificazione di pannelli, marcatura di fili e cavi
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers;i7500
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 15.24 mm
Include Roll of 10,000 Labels
Etichette per riga 4
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Modello THT-68-499-10
N. per confezione 10000 Label(s) / Roll
Quantità 10,000 Pk.
Forma Rectangle
Size 0.75 x 0.5 in. (L x W)
Dimensioni pannello (sistema imperiale) 0.75 in H x 0.5 in W
Dimensioni pannello (sistema metrico) 19.05 mm H x 12.70 mm W
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.165 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 21.59 mm
Dimensions (LxW) 19.05 x 12.70 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.70 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) 19 mm
Alternate Part Number THT-68-499-10