Learn More
Brady™ Etichette per fiale a trasferimento termico
Product Code. p-192300
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
2.2 in.
2.62 in.
Larghezza (sistema metrico):
55.88 mm
66.68 mm
Altezza (sistema imperiale):
0.5 in.
0.6 in.
1 pollici
Altezza (sistema metrico):
55.88 mm
1.52 cm
66.675 mm
Unit Size:
1 ROLL
1 rotolo
Product Code. 11801012
Brand: Brady™ 062359
Only null left
Add to basket
Add to basket
Self-laminating Cryogenic Polyester Labels for 1 to 8 mL vials.
  • Specialized: Clear overlaminate protects text and barcodes on vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides from liquid nitrogen to autoclaves.
  • Durable: Labels withstand solvents, smudges, and extreme temps from -320 to 266°F (-196 to 130°C).
  • Adhesive: Made with a permanent acrylic adhesive for tight bonding onto smooth surfaces like glass, stainless steel, and copper.
  • Certifications: RoHS compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863).
Specifications
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità RoHS 2002/95/CE
Descrizione Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Acrilico permanente, Permanent
Colore Bianco, semitrasparente, White
Display Consignment
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Poliestere
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Provetta da centrifuga, provetta Eppendorf, identificazione in laboratorio, provetta per PCR, provetta, fiala
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500
Include Roll of 3000 Labels
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) 196°C
Modello THT-127-461-3
N. per confezione 3000 Label(s) / Roll
Quantità 3000 Pk.
Forma Rectangle
Size 55.88 mm (W) x 12.70 mm (H)
Dimensioni (sistema imperiale) 0.5 x 2.2 in. (L x W)
Dimensioni pannello (sistema imperiale) 0.5 in H x 2.2 in W
Dimensioni pannello (sistema metrico) 12.70 mm H x 55.88 mm W
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -321°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0019 in.
Spessore (sistema metrico) 0.048 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 15.88 mm
Dimensions (LxW) 2.2 x 0.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 2.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 55.88 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 0.75 in.
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 19.05 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 55.88 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 12.70 mm
Alternate Part Number THT-127-461-3