Learn More
Brady™ Etichette per fiale a trasferimento termico
For 1–8mL vials
Marca: Brady™ 062363
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.90540kg
Descrizione
- Self-laminating
- 2.625 × 1 in., with 1 in. (2.5cm) print area
Clear Polyester
- Ideal for freezer, liquid nitrogen, autoclave, hot water bath
- Fits into well plates
- With transparent topcoat
- Ideal for freezer, liquid nitrogen (on plastic vials)
Specifica
Senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815) | |
Permanent, Resina acrilica permanente | |
Opaco | |
Poliestere | |
Identificazione in laboratorio, provetta, fiala | |
1 | |
3000 rullo/i | |
266°F | |
0.048 mm | |
2.62 in. | |
1 pollici | |
25.40 mm |
Thermal Transfer Printable Labels | |
Translucent, Bianco, semitrasparente | |
Etichetta | |
Etichetta a trasferimento termico | |
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, stampanti a trasferimento termico | |
130°C | |
Rectangle | |
130 °C | |
28.58 mm | |
25.40 mm | |
66.675 mm |