Learn More
Brady™ Nastri stampante TLS 2200™ e TLS PC Link™
Codice prodotto. 11578983
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
R4310 Series Printer
R6010 Series Printer
R6210 Series Printer
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11578983
Marca: Brady™ 018558
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with the TLS2200 and TLS PC Link Thermal Transfer Printers
Black ribbons for use with a variety of Brady label materials.
R4310 Series Ribbon
Recommended for use with these label materials:
  • Matte white PE tag (B-109)
  • PermaSleeve™ 3:1 heat-shrink polyolefin (B-342)
  • Matte white permanent paper (B-424)
  • High-temperature amber polyamide (B-426)
  • Self-laminating vinyl (B-427)1
  • Matte metallized polyester (B-428)2
  • Self-extinguishing Tedlar™ (B-437)
  • Ultra-aggressive permanent matte metallized polyester (B-486)
  • Matte white (B-489)3
  • Matte white nylon cloth (B-499); and self-laminating Tedlar (B-642)
R4410 and R6010 Series Ribbons
Recommended for use with these permanent labels:
  • lGlassy white (B-423)2,3 (only with 6010 ribbon)
  • Super-permanent polyester (B-422)2
  • Glossy clear polyester (B-430)2
  • Glossy metallized (B-435)2
  • Glossy white vinyl (B-439)
  • Matte white polyester (B-459)2
  • Ultra-aggressive glossy white polyester (B-483)2
And these other label materials:
  • High-temperature glossy white polyamide (B-457)1
  • Glossy white static dissipative polyester (B-473)2 Polyimide (B-477)1
R6210 Series Ribbon
Recommended for use with these label materials:
  • BradySleeve™ heat-shrink polyolefin (B-321)
  • Matte white polypropylene tag/insert (B-412)
  • Self-laminating vinyl (B-427)
Acceptable for use with these label materials:
  • Matte white tamper-evident vinyl (B-351)
  • Glossy white (B-423)
  • Super-permanent polyester (B-422)
  • Glossy clear permanent polyester (B-430
  • Self-extinguishing Tedlar (B-437)
  • Glossy white permanent vinyl (B-439)
  • Glossy white static dissipative polyester (B-473) and polyimide (B-477)
  • Ultra-aggressive permanent glossy white polyster (B-483)
  • Matte white nylon cloth (B-499)
  • Self-laminating Tedlar (B-642)
Order Info
Dimensioni: 2 pollici x 75 piedi (5.08 cm x 22.9 m). Per determinare il nastro migliore per l'applicazione, rivolgersi al rappresentante del Servizio Clienti contattando il numero 1-800-772-6733.
  1. L'etichetta è certificata UL se utilizzata con il relativo nastro.
  2. L'etichetta è certificata UL e omologata CSA se viene utilizzata con il relativo nastro.
  3. L'etichetta è omologata AGA e certificata UL. Omologata CSA se utilizzata con il relativo nastro.
Specifica
Product Type Stampante a nastro
Colore Nero
Da utilizzare con (apparecchiatura) R4310 Series Printer
Materiale Polyester
Lunghezza (sistema imperiale) 75 ft.
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 m
Larghezza (sistema metrico) 50.80 mm
Descrizione Black 4300 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Formato Nastro
Certificazione/Conformità UL, CSA
Da utilizzare con (applicazione) Compatibile con i diversi materiali delle etichette Brady
Quantità 1 Ea.