Learn More
Brady™ Nastri stampante TLS 2200™ e TLS PC Link™
Descrizione
Black ribbons for use with a variety of Brady label materials.
R4310 Series Ribbon
Recommended for use with these label materials:
- Matte white PE tag (B-109)
- PermaSleeve™ 3:1 heat-shrink polyolefin (B-342)
- Matte white permanent paper (B-424)
- High-temperature amber polyamide (B-426)
- Self-laminating vinyl (B-427)1
- Matte metallized polyester (B-428)2
- Self-extinguishing Tedlar™ (B-437)
- Ultra-aggressive permanent matte metallized polyester (B-486)
- Matte white (B-489)3
- Matte white nylon cloth (B-499); and self-laminating Tedlar (B-642)
R4410 and R6010 Series Ribbons
Recommended for use with these permanent labels:
- lGlassy white (B-423)2,3 (only with 6010 ribbon)
- Super-permanent polyester (B-422)2
- Glossy clear polyester (B-430)2
- Glossy metallized (B-435)2
- Glossy white vinyl (B-439)
- Matte white polyester (B-459)2
- Ultra-aggressive glossy white polyester (B-483)2
And these other label materials:
- High-temperature glossy white polyamide (B-457)1
- Glossy white static dissipative polyester (B-473)2 Polyimide (B-477)1
R6210 Series Ribbon
Recommended for use with these label materials:
- BradySleeve™ heat-shrink polyolefin (B-321)
- Matte white polypropylene tag/insert (B-412)
- Self-laminating vinyl (B-427)
Acceptable for use with these label materials:
- Matte white tamper-evident vinyl (B-351)
- Glossy white (B-423)
- Super-permanent polyester (B-422)
- Glossy clear permanent polyester (B-430
- Self-extinguishing Tedlar (B-437)
- Glossy white permanent vinyl (B-439)
- Glossy white static dissipative polyester (B-473) and polyimide (B-477)
- Ultra-aggressive permanent glossy white polyster (B-483)
- Matte white nylon cloth (B-499)
- Self-laminating Tedlar (B-642)
Order Info
Dimensioni: 2 pollici x 75 piedi (5.08 cm x 22.9 m). Per determinare il nastro migliore per l'applicazione, rivolgersi al rappresentante del Servizio Clienti contattando il numero 1-800-772-6733.
- L'etichetta è certificata UL se utilizzata con il relativo nastro.
- L'etichetta è certificata UL e omologata CSA se viene utilizzata con il relativo nastro.
- L'etichetta è omologata AGA e certificata UL. Omologata CSA se utilizzata con il relativo nastro.
Specifica
Specifica
| Product Type | Printer Ribbon |
| Colore | Black |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | R6010 Series Printer |
| Materiale | Polyester |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 75 ft. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 50.80 mm |
| Descrizione | Black 6000 Series Halogen Free Thermal Transfer Printer Ribbon |
| Formato | Ribbon |
| Vedi altri risultati |