Learn More
Brady™ TLS 2200 ™ and TLS-PC Link ™ Slide or Chart Labels
Codice prodotto. 10048381
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
0.75 in.
0.9 in.
Altezza (sistema metrico):
19.05 mm
22.86 mm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
158°F
266°F
Temperature Range (Metric):
130°C
70°C
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 10048381
Marca: Brady™ 062269
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
TLS 2200™ and TLS-PC Link™ Slide or Chart Labels are ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
  • Labels for the TLS 2200™ and TLS-PC Link™ thermal transfer Portable Printers.
  • White matte paper label stock (B-424) features permanent rubber adhesive.
  • Low cost solution is ideal for all general purpose labeling projects.
  • Self-Laminating Polyester (B-461) has a permanent acrylic adhesive, good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance.
Specifica
Certificazione/Conformità Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815)
Descrizione TLS 2200/TLS PC Link Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White, Translucent
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Polyester
Product Type PC Link™ Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Cryo vial, Laboratory identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) 130°C
Quantità 100/Roll
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 266°F
Temperature Range (Metric) 130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0019 in.
Spessore (sistema metrico) 0.048 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 98.42 mm
Dimensions (LxW) 0.75 in. H x 3.75 in. W
Larghezza (sistema imperiale) 3.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 95.25 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 19.05 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) 19.05 mm