Learn More
Brady™ TLS 2200 ™ and TLS-PC Link ™ Slide or Chart Labels
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
0.75 in.
0.9 in.
Altezza (sistema metrico):
19.05 mm
22.86 mm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
158°F
266°F
Temperature Range (Metric):
130°C
70°C
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Descrizione
- Labels for the TLS 2200™ and TLS-PC Link™ thermal transfer Portable Printers.
- White matte paper label stock (B-424) features permanent rubber adhesive.
- Low cost solution is ideal for all general purpose labeling projects.
- Self-Laminating Polyester (B-461) has a permanent acrylic adhesive, good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance.
Specifica
Specifica
| Descrizione | TLS 2200/TLS PC Link Labels |
| Tipo di adesivo | Rubber, Permanent |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Label |
| Materiale | Paper |
| Product Type | PC Link™ Label |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | General and industrial identification, General identification, Laboratory identification, Panel identification, Slide label |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ |
| Vedi altri risultati |