Learn More
Brady™ TLS2200™ and TLS-PC™ General Purpose Labels
Codice prodotto. 11519393
Click to view available options
Colore:
Translucent
White
White, Translucent
Larghezza (sistema imperiale):
1in.
1.1 in.
1.5 in.
Altezza (sistema imperiale):
0.18 in.
0.25 in.
0.27 in.
1.5 in.
1.9 in.
2.5 in.
Materiale:
Polyester
Vinyl
Vinyl Cloth
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
Codice prodotto. 11519393
Marca: Brady™ 089407
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Labels for the TLS 2200™ & TLS-PC Link™ Thermal Transfer Portable Printers in a wide variety of materials to meet your application needs.
  • Self-Laminating Polyester (B-461) has a permanent acrylic adhesive, good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance.
  • Glossy white finish with permanent acrylic (B-423) meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815 and has a service temperature of -94 to 230° F (-70 to 110° C).
  • Provided in a self-laminated (B-427) format with a white printable zone and translucent overlaminating area to protect text with durable, permanent acrylic adhesive has outstanding water and oil resistance.
  • The adhesive and cloth backing material (B-427) offers excellent holding power, yet allow for clean removal and repositioning.
  • Sticks to any clean, dry surface and is specially formulated topcoat for excellent print quality.
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognised; CSA Accepted
Descrizione TLS 2200/TLS PC Link Labels
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Translucent
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Polyester
Product Type General Purpose Label
Da utilizzare con (applicazione) Freezer, Autoclave
Etichette per riga 1
Quantità 250/Pk.
Forma Rectangle
Temperature Range (Metric) °°
Spessore (sistema metrico) 0.091 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 28.58 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 48.26 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.9 in.
Altezza (sistema metrico) 25.40 mm