Learn More
Brady™ TLS2200™ and TLS-PC™ General Purpose Labels
Codice prodotto. p-3202285
Click to view available options
Colore:
Translucent
White
White, Translucent
Larghezza (sistema imperiale):
1in.
1.1 in.
1.5 in.
Altezza (sistema imperiale):
0.18 in.
0.25 in.
0.27 in.
1.5 in.
1.9 in.
2.5 in.
Materiale:
Polyester
Vinyl
Vinyl Cloth
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
Codice prodotto. 11809704
Marca: Brady™ 055151
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Labels for the TLS 2200™ & TLS-PC Link™ Thermal Transfer Portable Printers in a wide variety of materials to meet your application needs.
  • Self-Laminating Polyester (B-461) has a permanent acrylic adhesive, good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance.
  • Glossy white finish with permanent acrylic (B-423) meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815 and has a service temperature of -94 to 230° F (-70 to 110° C).
  • Provided in a self-laminated (B-427) format with a white printable zone and translucent overlaminating area to protect text with durable, permanent acrylic adhesive has outstanding water and oil resistance.
  • The adhesive and cloth backing material (B-427) offers excellent holding power, yet allow for clean removal and repositioning.
  • Sticks to any clean, dry surface and is specially formulated topcoat for excellent print quality.
Specifica
Certificazione/Conformità UL, Pass 2002/95/EC
Descrizione TLS 2200/TLS PC Link Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Vinyl
Product Type General Purpose Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory identification, straws
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etichette per riga 1
Quantità 750/Pk.
Forma Rectangle
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 9.52 mm
Dimensions (LxW) 0.25 in. H x 1.1 in. W
Larghezza (sistema imperiale) 1.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 27.94 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Altezza (sistema metrico) 6.35 mm