Learn More
Brady™ ed etichette per uso generico TLS-PC Link™
Codice prodotto. 11767365
Click to view available options
Quantità:
100/Roll
250/Pk.
500 rullo/i
500/Pk.
Finitura:
Gloss
Opaco
Altezza (sistema metrico):
12 mm
1.9 cm
2.5 cm
38.1 mm
Materiale:
Nylon Cloth
Polyester
Tela di nylon
Vinyl
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
Codice prodotto. 11767365
Marca: Brady™ 018363
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
TLS-PC Link™ General Purpose Labels are ideal for electronic PCB and component identification, bar code labels, rating plates and solar panel identification.
  • Labels for the TLS 2200™ and TLS-PC Link™ thermal transfer Portable Printers
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved, CSA accepted
  • Glossy white finish with permanent acrylic (B-423) meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815 and has a service temperature of -94 to 230° F (-70 to 110° C)
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material (B-499) has a permanent acrylic adhesive with a service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C) and recommended for indoor use
Specifica
Certificazione/Conformità AGA, CSA, Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815), UL, RoHS 2002/95/EC and MCV 2005/618/EC
Descrizione TLS 2200/TLS PC Link BradyBondz Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Gloss
Formato Label
Materiale Polyester
Product Type General Purpose Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking, Barcoding, Bottles, Component ID, Conical tube, Deep well plate, Equipment ID, General purpose ID, Petri dish, Rating plates, Through hole-top
Da utilizzare con (apparecchiatura) TLS 2200™ or TLS-PC Link™
Etichette per riga 1
Quantità 100/Roll
Forma Rectangle
Temperature Range (Metric) -70°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.076 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 15.87 mm
Dimensions (LxW) 0.5 in. H x 1 in. W
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 12 mm