Learn More
Brady™ ed etichette in nylon per stampante portatile a trasferimento termico TLS-PC Link™per fiale/provette da 0.5 a 8 ml
Codice prodotto. 10522212
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0.5 in.
0.9 in.
Altezza (sistema imperiale):
0.5 pollici
0.75 in.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 10522212
Marca: Brady™ 018509
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Labels for 0.5 to 8mL vials or tubes
  • Durable, chemical- and solvent-resistant labels; ink will not smear or fade, and the text stays crisp and readable
  • Printable labels allow more information to fit on any size legend
  • Ideal for different environments from liquid nitrogen to autoclaves
Order Info
Etichette disponibili in altri materiali e formati; contattare il rappresentante del Servizio Clienti per informazioni sugli ordini.
Specifica
Certificazione/Conformità Senza alogeni (DIN VDE 0472/parti 815), UL
Descrizione TLS 2200/TLS PC Link Labels
Tipo di adesivo Acrilico permanente, Permanent
Colore Bianco
Finitura Opaco
Formato Etichetta
Materiale Tela di nylon
Product Type Etichetta TLS 2200™/TLS-PC Link™
Da utilizzare con (applicazione) Identificazione in laboratorio, identificazione di pannelli, marcatura di fili e cavi
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etichette per riga 1
Quantità 500 rullo/i
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320 to 194°F
Temperature Range (Metric) Da 196 a 90 °C
Spessore (sistema metrico) 0.165 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 22.22 mm
Diametro dei cavi 6 AWG
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.70 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) 1.9 cm