Learn More
Brady™ ed etichette in nylon per stampante portatile a trasferimento termico TLS-PC Link™per fiale/provette da 0.5 a 8 ml
Codice prodotto. p-4911621
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0.5 in.
0.9 in.
Altezza (sistema imperiale):
0.5 pollici
0.75 in.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 10572782
Marca: Brady™ 062257
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Labels for 0.5 to 8mL vials or tubes
  • Durable, chemical- and solvent-resistant labels; ink will not smear or fade, and the text stays crisp and readable
  • Printable labels allow more information to fit on any size legend
  • Ideal for different environments from liquid nitrogen to autoclaves
Order Info
Etichette disponibili in altri materiali e formati; contattare il rappresentante del Servizio Clienti per informazioni sugli ordini.
Specifica
Certificazione/Conformità Senza alogeni (DIN VDE 0472/parti 815), UL
Descrizione Montaggio a superficie
Tipo di adesivo Resina acrilica permanente, Permanent
Colore Bianco
Finitura Opaco
Formato Etichetta
Materiale Tela di nylon
Product Type Etichetta TLS 2200™/TLS-PC Link™
Da utilizzare con (applicazione) Provetta per centrifuga, fiala criogenica, provetta Eppendorf, identificazione generale e industriale, identificazione generale, identificazione in laboratorio, identificazione di pannelli, provetta per PCR
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etichette per riga 1
Quantità 500 rullo/i
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320 to 194°F
Temperature Range (Metric) Da 196 a 90 °C
Spessore (sistema metrico) 0.165 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 15.87 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.86 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 pollici
Altezza (sistema metrico) 12.7 mm