Learn More
Brady™ ed etichette per stampante portatile a trasferimento termico TLS-PC Link™ per fiale/provette da 0.5 a 8 ml
Click to view available options
Colore:
Bianco, semitrasparente, Translucent
White, Translucent
Yellow, Translucent
Quantità:
100/Roll
250 rullo/i
500/Pk.
Altezza (sistema metrico):
12.7 mm
15.24 mm
66.675 mm
Larghezza (sistema metrico):
12.70 mm
15.24 mm
25.40 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Descrizione
- Durable, chemical- and solvent-resistant labels; ink will not smear or fade, and the text stays crisp and readable
- Printable labels allow more information to fit on any size legend
- Choice of materials suitable for different environments from liquid nitrogen to autoclaves
- Special self-laminating or wraparound polyester labels protect print from scratches; extreme temperatures; and chemicals and solvents including xylene, IPA, ethanol, and DMSO
Order Info
Etichette disponibili in altri materiali e formati; contattare il rappresentante del Servizio Clienti per informazioni sugli ordini.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815) |
| Descrizione | TLS 2200/TLS PC Link Labels |
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
| Colore | White, Translucent |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Label |
| Materiale | Polyester |
| Product Type | TLS 2200™/TLS-PC Link™ Label |
| Da utilizzare con (applicazione) | Centrifuge tube, Eppendorf tube, Laboratory identification, PCR tube |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ |
| Vedi altri risultati |