Learn More
Brady™ ed etichette per stampante portatile a trasferimento termico TLS-PC Link™ per fiale/provette da 0.5 a 8 ml
Codice prodotto. p-2362239
Click to view available options
Colore:
Bianco, semitrasparente, Translucent
White, Translucent
Yellow, Translucent
Quantità:
100/Roll
250 rullo/i
500/Pk.
Altezza (sistema metrico):
12.7 mm
15.24 mm
66.675 mm
Larghezza (sistema metrico):
12.70 mm
15.24 mm
25.40 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 10303652
Marca: Brady™ 062255
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Labels for 0.5 to 8mL vials or tubes
  • Durable, chemical- and solvent-resistant labels; ink will not smear or fade, and the text stays crisp and readable
  • Printable labels allow more information to fit on any size legend
  • Choice of materials suitable for different environments from liquid nitrogen to autoclaves
  • Special self-laminating or wraparound polyester labels protect print from scratches; extreme temperatures; and chemicals and solvents including xylene, IPA, ethanol, and DMSO
Order Info
Etichette disponibili in altri materiali e formati; contattare il rappresentante del Servizio Clienti per informazioni sugli ordini.
Specifica
Certificazione/Conformità Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815)
Descrizione TLS 2200/TLS PC Link Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White, Translucent
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Polyester
Product Type TLS 2200™/TLS-PC Link™ Label
Da utilizzare con (applicazione) Centrifuge tube, Eppendorf tube, Laboratory identification, PCR tube
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etichette per riga 1
Quantità 500/Pk.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94 to 248°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +120°C
Spessore (sistema metrico) 0.048 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 48.89 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.70 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 12.7 mm