Learn More
Brady™ ed etichette per stampante portatile a trasferimento termico TLS-PC Link™ per fiale/provette da 0.5 a 8 ml
Click to view available options
Colore:
Bianco, semitrasparente, Translucent
White, Translucent
Yellow, Translucent
Quantità:
100/Roll
250 rullo/i
500/Pk.
Altezza (sistema metrico):
12.7 mm
15.24 mm
66.675 mm
Larghezza (sistema metrico):
12.70 mm
15.24 mm
25.40 mm
Conditionnement:
1 ROLL
Description
- Durable, chemical- and solvent-resistant labels; ink will not smear or fade, and the text stays crisp and readable
- Printable labels allow more information to fit on any size legend
- Choice of materials suitable for different environments from liquid nitrogen to autoclaves
- Special self-laminating or wraparound polyester labels protect print from scratches; extreme temperatures; and chemicals and solvents including xylene, IPA, ethanol, and DMSO
Informations sur la commande
Etichette disponibili in altri materiali e formati; contattare il rappresentante del Servizio Clienti per informazioni sugli ordini.
Spécification
Spécification
| Certificazione/Conformità | Senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815) |
| Descrizione | TLS 2200/TLS PC Link Labels |
| Tipo di adesivo | Resina acrilica permanente, Permanent |
| Colore | Bianco, semitrasparente, Translucent |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Etichetta |
| Materiale | Poliestere |
| Product Type | Etichetta TLS 2200™/TLS-PC Link™ |
| Da utilizzare con (applicazione) | Provetta per centrifuga, fiala criogenica, provetta Eppendorf, identificazione in laboratorio, provetta per PCR |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu