Learn More
Brady™ ed etichette per stampante portatile a trasferimento termico TLS-PC Link™ per vetrini
Codice prodotto. 10059691
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0,75in.
0.9 in.
Altezza (sistema imperiale):
0.9 in.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 10059691
Marca: Brady™ 062270
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Labels for slides
  • Durable, chemical- and solvent-resistant labels; ink will not smear or fade, and the text stays crisp and readable
  • Printable labels allow more information to fit on any size legend
Order Info
Etichette disponibili in altri materiali e formati; contattare il rappresentante del Servizio Clienti per informazioni sugli ordini.
Specifica
Certificazione/Conformità AGA, CSA, UL
Descrizione Montaggio a superficie
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Polyester
Product Type TLS 2200™/TLS-PC Link™ Label
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates, Slide label, Through hole-top
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etichette per riga 1
Quantità 250/Pk.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94-248°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +120°C
Spessore (sistema metrico) 0.091 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 26.03 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0,75in.
Larghezza (sistema metrico) 19.05 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Altezza (sistema metrico) 2.2 cm