Learn More
Brady™ ed etichette per stampante portatile a trasferimento termico TLS-PC Link™ per vetrini
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0,75in.
0.9 in.
Altezza (sistema imperiale):
0.9 in.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Descrizione
- Durable, chemical- and solvent-resistant labels; ink will not smear or fade, and the text stays crisp and readable
- Printable labels allow more information to fit on any size legend
Order Info
Etichette disponibili in altri materiali e formati; contattare il rappresentante del Servizio Clienti per informazioni sugli ordini.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | AGA, CSA, UL |
| Descrizione | Montaggio a superficie |
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Label |
| Materiale | Polyester |
| Product Type | TLS 2200™/TLS-PC Link™ Label |
| Da utilizzare con (applicazione) | Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates, Slide label, Through hole-top |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ |
| Vedi altri risultati |