Learn More
Brady™ ed etichette per stampante portatile a trasferimento termico TLS-PC Link™ per tappi di fiale
Codice prodotto. 10742223
Click to view available options
Colore:
Bianco
White
Yellow
Forma:
Rectangle with Rounded Corners
Round
Diametro (sistema imperiale):
0.3 in.
0.375 in.
0.5 in.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
Codice prodotto. 10742223
Marca: Brady™ 011211
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Labels for vial tops
  • Durable, chemical- and solvent-resistant labels; ink will not smear or fade, and the text stays crisp and readable
  • Printable labels allow more information to fit on any size legend
  • Choice of materials suitable for different environments from liquid nitrogen to autoclaves
Order Info
Etichette disponibili in altri materiali e formati; contattare il rappresentante del Servizio Clienti per informazioni sugli ordini.
Specifica
Certificazione/Conformità Senza alogeni (DIN VDE 0472/parti 815), UL
Descrizione Montaggio a superficie
Tipo di adesivo Resina acrilica permanente, Permanent
Colore Bianco
Finitura Opaco
Formato Etichetta
Materiale Tela di nylon
Product Type Etichetta TLS 2200™/TLS-PC Link™
Da utilizzare con (applicazione) Provetta per centrifuga, fiala criogenica, provetta Eppendorf, identificazione in laboratorio, provetta per PCR, fiala, tappo di fiala
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etichette per riga 1
Quantità 500 rullo/i
Forma Rectangle with Rounded Corners
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320-194°F
Temperature Range (Metric) -196-90 °C
Spessore (sistema metrico) 0.165 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 12.7 mm
Dimensions (LxW) 0.375 x 1 in. (9.5 x 25.4 mm)
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.3 in.
Altezza (sistema metrico) 9.53 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.3 in.
Diametro (sistema metrico) 0.9 cm